Principaux documents
L119121
2-METHYL-5-(1-METHYLETHYLIDENE)CYCLOPENTANONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.335
Numéro MDL:
Autres remarques