Principaux documents
L118192
ETHYL 2-{[(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
L118192-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L118192-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.468
Numéro MDL:
29,20 €