Principaux documents
L113409
3-(1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-N'-(1-NAPHTHYLMETHYLENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.404
Numéro MDL:
Autres remarques