Principaux documents
L112763
3-NITROBENZALDEHYDE (7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.43
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.