Principaux documents
L110442
4-(2-(2-(4-(BENZYLOXY)PHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.997
Numéro MDL:
Autres remarques