Principaux documents
L109800
4-(2-ISONICOTINOYLCARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.414
Numéro MDL:
Autres remarques