Principaux documents
L108049
2-METHOXY-4-(2-((2-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.451
Numéro MDL:
Autres remarques