Principaux documents
L107557
N'(1),N'(9)-BIS(2-(ALLYLOXY)BENZYLIDENE)NONANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H36N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.635
Numéro MDL:
Autres remarques