Principaux documents
L107336
4-BROMO-2-((E)-{[8-((2E)-2-{5-BROMO-2-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-8-OXOOCTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H36Br2N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
836.541
Numéro MDL:
Autres remarques