Principaux documents
L107050
N'(1),N'(6)-BIS(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HEXANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.53
Numéro MDL:
Autres remarques