Principaux documents
L106240
2-(BENZYLOXY)-5-BROMO-N'-(2-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.312
Numéro MDL:
Autres remarques