Principaux documents
L106119
N'-(2-(ALLYLOXY)BENZYLIDENE)-2-(2,5-DIMETHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.41
Numéro MDL:
Autres remarques