L103543
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21Cl2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.449
Numéro MDL:
Autres remarques