Documents
L103519
N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.385
Numéro MDL:
Autres remarques