Documents
L103489
(2-{(E)-[(4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOL-3-YLCARBONYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.357
Numéro MDL:
Autres remarques