Principaux documents
L103128
N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClFN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.967
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.