L102326
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H27N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.657
Numéro MDL:
Autres remarques