Principaux documents
L050000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 4 × 2 L (L050200-04)
pkg of 1 × 2.5 L (L050250-01)
pkg of 4 × 2.5 L (L050250-04)
pkg of 1 × 4 L (L050400-01)
pkg of 4 × 4 L (L050400-04)
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Notes préparatoires
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C