Principaux documents
L020001-HH
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
with Dichloromethane
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 4 × 2.5 L (L020251-04)
Concentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Notes préparatoires
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :