Principaux documents
KN8978400008
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Synonyme(s) :
897840-0008
5 EA
173,00 €
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
173,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897840-0008
Paramètres
600-800 MHz frequency
L × courbure × concentricité
8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.28 mm
Description générale
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caractéristiques et avantages
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Attached polyethylene caps• Sandblasted marking spot• OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm• ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm• Wall thickness 0.284 mm
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.