Principaux documents
KN8972250000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 51 μm
Synonyme(s) :
897225-0000
5 EA
82,20 €
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
82,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897225-0000
Paramètres
200 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 13 μm × 51 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.