KN8971200007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 51 μm
Synonyme(s) :
897120-0007
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897120-0007
Paramètres
200 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 13 μm × 51 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caractéristiques et avantages
- Manufactured from borosilicate glass 5.1
- Attached polyethylene caps
- OD 5 mm
- Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)