Principaux documents
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable