JRD0160
(3-(3-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8ClNO2
Poids moléculaire :
209.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
OCc1cc(no1)-c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C10H8ClNO2/c11-8-3-1-2-7(4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-5,13H,6H2
Clé InChI
OHRGKDSKISQNMO-UHFFFAOYSA-N