JKA10033
8arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, tripentaerythritol core, thiol reactive
Synonyme(s) :
8arm-PEG-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
370,00 €
About This Item
370,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
8arm-PEG10K-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.