Principaux documents
IDE200D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200D
1 EACH
200,00 €
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NC.13
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
Conditionnement
pkg of 12 diced devices
Fabricant/nom de marque
IDE200D
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome