I3877
Chlorpropham
~95%, crystalline
Synonyme(s) :
Chloropropham, Isopropyl N-(3-chlorophényl)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~95%
Forme
crystalline
Couleur
light tan
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable