HT-MEEAA100
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
Synonyme(s) :
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
140 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N