Principaux documents
HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
1 EA
47,80 €
47,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
47,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
47,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
FEP
Calibre × L
18 × 1219 mm
Volume du tuyau
1146 μL
Raccords
1/4-28
Adéquation
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.