The electrode dimensions are as follows:
Length - 100 mm
Upper Diameter - 12 mm
Shaft diameter - 6 mm
HAM238150
Hamilton® SlimTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Caractéristiques
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Paramètres
-10-80 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
15 mm
pH
0-14
-
Quelles sont les mensurations exacte de cette electrode. La partie la plus étroite et la plus large l x L et la longueur totale. Merci