Principaux documents
HAM201400
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1000 series
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
1 EA
313,00 €
313,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
313,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
313,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1025, AccuDil (AD) end
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Volume
25 mL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.