Principaux documents
H6401
Sigma-Aldrich
Hexachloropropene
≥90%
Synonyme(s) :
Perchloropropene
About This Item
Formule linéaire :
CCl3CCl=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.75
Beilstein:
1766640
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit H6401 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
8.3 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
pb
209-210 °C (lit.)
Densité
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl\C(Cl)=C(\Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
Clé InChI
VFDYKPARTDCDCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
T Neudecker et al.
Mutation research, 170(1-2), 1-9 (1986-04-01)
In the presence of S9 mix all allylic chloropropenes tested exert considerable indirect mutagenic activity which is most pronounced for 1,2,3-trichloropropene. Lower as well as higher chlorinated derivatives are clearly less mutagenic. Longer than standard incubation time (120 min instead