Documents
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.22 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
Clé InChI
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)