Documents
H26200
Sigma-Aldrich
3-(1-Hydroxyethyl)aniline
98%
Synonyme(s) :
1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Amino-α-methylbenzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro Beilstein :
2802415
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
66-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)c1cccc(N)c1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable