H24402
2-Hydroxycyclohexanone dimer
97%
Synonyme(s) :
Adipoin, NSC 117392
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
100-107 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
Clé InChI
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
- Tandem oxidation coupling reactions with diamines
- Asymmetric allylic alkylation of enolates
- Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges