Principaux documents
GF99987440
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.5 mm diameter, length 20 m, temper hard
Synonyme(s) :
FA145116
1 EA
208,00 €
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
208,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 999-874-40
Longueur
20 m
Diamètre
0.5 mm