GF99454898
Chromium
bar, 100mm x 2mm x 2mm, 99.7+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR008010
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Essai
≥99.7%
Forme
bars
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-548-98
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)