GF99214364
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607920
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 992-143-64
Longueur
450 mm
Diamètre
2.0 mm