Principaux documents
GF99096700
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm, white
Synonyme(s) :
AB303150
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 990-967-00
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.5 mm
Couleur
white
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable