Principaux documents
GF98805640
Niobium/Tantalum
tube, Nb98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonyme(s) :
NB137600
1 EA
782,00 €
782,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
782,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
782,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 988-056-40
Longueur
500 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.4 mm