GF98517235
Iridium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR005110
About This Item
Pureté
≥99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 985-172-35
Résistivité
4.71 μΩ-cm
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N