Principaux documents
GF98077898
Lead
foil, 1000x1000mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Lead, PB000400
1 EA
1 460,00 €
1 460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 460,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141723
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 980-778-98
Résistivité
20.65 μΩ-cm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
George X Ding
Medical physics, 29(11), 2459-2463 (2002-12-05)
This study investigates a possible cause of reported significant dose discrepancies between Monte Carlo calculations and measurements in the buildup region for high-energy photon beams in large fields. A proposed hypothesis was that the discrepancy was caused by a source
X A Li et al.
Medical physics, 26(7), 1245-1251 (1999-08-06)
The purpose of this work is to study the dose enhancement by a thin foil (thickness of 0.2-4 mm) of high-Z material in a water phantom, irradiated by high-energy photon beams. EGS4 Monte Carlo technique was used. Perturbations on the
A Janhom et al.
Dento maxillo facial radiology, 29(1), 20-27 (2000-02-02)
To determine the interaction between image noise and file compression, with special emphasis on the accuracy of caries diagnosis. Fifty-nine bitewing radiographs of patients were taken simultaneously with Ektaspeed Plus (Eastman-Kodak, Rochester, NY, USA) film without lead foil and the
I Sewerin
Tandlaegebladet, 94(12), 483-486 (1990-09-01)
The lead foil of dental x-ray film packets may cause a number of artifacts; especially well known are the "tractor treads" and "herringbone patterns" following a backward filmpositioning in the patient's mouth. In the present paper a specific and seldomly
H Fujita et al.
The British journal of radiology, 82(978), 504-508 (2009-01-21)
It is useful to utilise a computed radiography system with a combination of storage phosphor plates and therapy cassettes for portal images. However, the therapy cassette has some disadvantages. The objective of the present study was to determine whether the