Principaux documents
GF97138299
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 8 mm
Synonyme(s) :
PP302800
1 EA
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
308,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 971-382-99
Taille des alvéoles
8 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable