GF97030403
Antimony
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 95+%
Synonyme(s) :
Antimony, SB000120
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 970-304-03
Résistance
41.7 μΩ-cm
Point d'ébullition
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable