Principaux documents
GF96895647
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, yellow
Synonyme(s) :
OX307929
1 EA
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 968-956-47
Longueur
1000 mm
Diamètre
25 mm
Couleur
yellow