Documents
GF96747485
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 97.%
Synonyme(s) :
HF006105
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 967-474-85
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm
Point d'ébullition
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable