Principaux documents
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
Synonyme(s) :
CU077950
1 EA
755,00 €
755,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
755,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
755,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 965-738-42
Longueur
500 mm
Diamètre
20 mm