Principaux documents
GF96453377
Polyimide
(PI), film, thickness 0.15 mm, size 280 × 300 mm, grade cirlex cl
Synonyme(s) :
IM301452
1 EA
619,00 €
619,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
619,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
619,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 964-533-77
Taille
280 × 300 mm
Épaisseur
0.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable