Principaux documents
GF96121661
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Synonyme(s) :
AL625710
1 EA
269,00 €
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
269,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 961-216-61
Longueur
10 m
Diamètre
0.011 mm , filament diameter
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF29017380GF15208657GF23894118
manufacturer/tradename
Goodfellow 961-216-61
manufacturer/tradename
Goodfellow 290-173-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 152-086-57
manufacturer/tradename
Goodfellow 238-941-18
L
10 m
L
100 m
L
20 m
L
1 m
diam.
0.011 mm , filament diameter
diam.
0.011 mm , filament diameter
diam.
0.011 mm , filament diameter
diam.
0.011 mm , filament diameter