Principaux documents
GF96030086
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 20 g, purity 95+%
Synonyme(s) :
B 006041
1 EA
502,00 €
502,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
502,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
10.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141907
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
502,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 960-300-86
Résistivité
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Poids
20 g
Taille moyenne des particules
0.9 μm (FSSR)
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable